Kluczowe dokumenty
AP184F
Sigma-Aldrich
Osioł Przeciwciało IgG przeciw owcom, koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from donkey
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
sheep
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Zastosowanie
To ośle przeciwciało anty-owcze IgG, koniugat FITC, adsorbowane gatunkowo jest zatwierdzone do stosowania w IF do wykrywania oślego IgG.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spinal changes of a newly isolated neuropeptide endomorphin-2 concomitant with vincristine-induced allodynia.
Yang, Y; Zhang, YG; Lin, GA; Xie, HQ; Pan, HT; Huang, BQ; Liu, JD; Liu, H; Zhang, N; Li, L; Chen, JH
Testing null
M Helwig et al.
Journal of neuroendocrinology, 18(6), 413-425 (2006-05-11)
A remarkable feature of the seasonal adaptation displayed by the Siberian hamster (Phodopus sungorus) is the ability to decrease food intake and body weight (by up to 40%) in response to shortening photoperiod. The regulating neuroendocrine systems involved in this
Photoperiodic regulation of satiety mediating neuropeptides in the brainstem of the seasonal Siberian hamster (Phodopus sungorus).
Michael Helwig,Zoe A Archer,Gerhard Heldmaier,Alexander Tups,Julian G Mercer,Martin Klingenspor
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology null
Sung Won Choi et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 16(10), 3006-3014 (2005-09-02)
As a consequence of uromodulin gene mutations, individuals develop precocious hyperuricemia, gout, and progressive renal failure. In vitro studies suggest that pathologic accumulation of uromodulin/Tamm-Horsfall glycoprotein (THP) occurs in the endoplasmic reticulum (ER), but the pathophysiology of renal damage is
M Helwig et al.
Journal of neuroendocrinology, 25(2), 190-197 (2012-09-13)
The production of bioactive peptides from biologically inactive precursors involves extensive post-translational processing, including enzymatic cleavage by proteolytic peptidases. Endoproteolytic prohormone-convertases initially cleave the precursors of many neuropeptides at specific amino acid sequences to generate intermediates with basic amino acid