Kluczowe dokumenty
SAB4200796
Przeciwciało przeciw bydlęcej peroksydazie IgG, mysie monoklonalne
clone BG-18, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Bydlęca immunoglobulina G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BG-18, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
bovine
stężenie
~2 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) stanowi 10-20% białka osocza i jest uważana za jedno z najbardziej dominujących białek surowicy. Składa się z czterech podklas: IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. Struktura IgG obejmuje cztery łańcuchy polipeptydowe zawierające dwa identyczne łańcuchy ciężkie γ (H) i dwa identyczne łańcuchy lekkie κ lub λ (L) o masie odpowiednio 50 kDa i 25 kDa.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)