SAB3700018
Anti-Bovine IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine
stężenie
1.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Właściwości fizyczne