Kluczowe dokumenty
SAB4200661
Monoclonal Anti-Dynamin 2 (DNM2) antibody produced in mouse
clone DYN2-11, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
CMT2M, CMTDI1, CMTDIB, DI-CMTB, DYN2, DYNII, LCCS5, dynamin 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DYN2-11
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~98 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, monkey, canine, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using using whole extract of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using using whole extract of HeLa cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNM2(1785)
mouse ... Dnm2(13430)
rat ... Dnm2(25751)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)