Merck
SAB4200538
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin-5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AWAL, Anti-BEC1, Anti-CLDN5, Anti-CPETRL1, Anti-TMVCF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human heart
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MCF7 cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of OVCAR-3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN5(7122)
Opis ogólny
Klaudyna-5 (CLDN5) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 22q11.21. Kodowane białko jest czteroprzekaźnikowym białkiem o masie 23 kDa. Ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka tworzących część bariery krew-mózg (BBB).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiej klaudyny-5, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest wysoce konserwatywna w mysiej klaudynie-5 (pojedyncza substytucja aminokwasowa) i szczurzej klaudynie-5 (89% identyczności).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Claudin-5 (C-końcowe) zostało użyte w I
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencji
  • immunohistochemii
  • immunoznakowanie
  • immunocytochemii
Działania biochem./fizjol.
Klaudyna-5 (CLDN5), jako niezbędny składnik bariery krew-mózg (BBB), odgrywa istotną rolę w regulacji homeostazy ośrodkowego układu nerwowego. Mutacja w genie zwiększa ryzyko podatności na schizofrenię. Nadekspresja genu jest związana z progresją gruczolakoraka przewodów trzustkowych. Utrata CLDN5 w kardiomiocytach i komórkach śródbłonka jest jedną z głównych przyczyn niewydolności serca u ludzi. W związku z tym wczesne wykorzystanie CLDN5 można uznać za potencjalny cel terapeutyczny w niewydolności serca.
Wykazano nadekspresję klaudyny-5 w różnych nowotworach, w tym w gruczolakoraku płuc, ale niewykrywalną w raku płaskonabłonkowym.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of Iron-Related Proteins at the Neurovascular Unit Supports Reduction and Reoxidation of Iron for Transport Through the Blood-Brain Barrier
Burkhart A
Molecular Neurobiology (2015)
Claudin-5 levels are reduced from multiple cell types in human failing hearts and are associated with mislocalization of ephrin-B1
Swager SA, et.al.
Cardiovascular Pathology : the Official Journal of the Society For Cardiovascular Pathology, 24, 160-167 (2015)
Intracellular cytoskeleton and junction proteins of endothelial cells in the porcine iris microvasculature
Yang H, et al.
Experimental Eye Research, 140, 106-116 (2015)
Priscilla Ern Zhi Tan et al.
Experimental eye research, 172, 36-44 (2018-04-03)
We previously demonstrated endothelial phenotype heterogeneity in the vortex vein system. This study is to further determine whether regional differences are present in the cytoskeleton, junctional proteins and phosphorylated tyrosine labeling within the system. The vortex vein system of twenty
Expression of iron-related proteins at the neurovascular unit supports reduction and reoxidation of iron for transport through the blood-brain barrier
Burkhart A, et al.
Molecular Neurobiology, 53(10), 7237-7253 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200538-200UL4061837725609