SAB4502249
Anti-Keratin 20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CK-20, Cytokeratin-20, K20, Keratin type I cytoskeletal 20
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT20(54474)
Opis ogólny
The gene KRT20 (keratin 20) is mapped to human chromosome 17. The gene encodes an intermediate filament which is mainly expressed in the gastrointestinal epithelial cells and epidermal Merkel cells. The protein is a type 1 keratin.
Immunogen
Immunogen Range: 375-424