Key Documents
SAB4200527
Anti-USP8 antibody, Mouse monoclonal
clone US872, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Deubiquitinating enzyme 8, Anti-HumORF8, Anti-UBPY, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Anti-Ubiquitin isopeptidase Y, Anti-Ubiquitin specific peptidase 8, Anti-Ubiquitin thioesterase 8, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 8, Anti-hUBPy, Monoclonal Anti-USP8 antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
US872, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~127 kDa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, monkey, mouse, dog
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 5-10 μg/test using MCF7 cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using A549 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MCF7 total cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP8(9101)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie