SAB4200423
Anti-HRD1/SYVN1 antibody, Mouse monoclonal
clone HRD1-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin, Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, Anti-Synoviolin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HRD1-5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human HRD1/SYVN1
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYVN1(84447)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)