Merck
SAB4200383
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MADH6, Anti-MADH7, Anti-SMAD family member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse 3T3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD6(4091)
mouse ... Smad6(17130)
rat ... Smad6(374096)
Opis ogólny
Członek rodziny SMAD 6 (SMAD6) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 15q22.31. Kodowane białko jest zlokalizowane zarówno w jądrach, jak i cytoplazmie i ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkich, w tym w jajniku. SMAD6 składa się z domeny MAD homology 2 (MH2), zaangażowanej w interakcje białko-białko.
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego SMAD6, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u szczurów, myszy i bydła.
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny SMAD 6 (SMAD6) indukuje endocytozę i negatywnie reguluje apoptozę poprzez hamowanie szlaku sygnałowego transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β). Ponadto pośrednio reguluje również macierzystość poprzez hamowanie erytropoezy w hematopoetycznych komórkach macierzystych krwi pępowinowej (HSC). Mutacja w genie prowadzi do wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego (CVM). Nadekspresja lub zmienność genetyczna SMAD6 jest związana z rozwojem raka jajnika.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants in TGF-β pathway are associated with ovarian cancer risk.
Yin J, et al.
PLoS ONE, 6(9), e25559-e25559 (2011)
Nonsynonymous variants in the SMAD6 gene predispose to congenital cardiovascular malformation.
Tan HL
Human Mutation, 33(4), 720-727 (2012)
Inhibition of erythropoiesis by Smad6 in human cord blood hematopoietic stem cells.
Kang YJ
Biochemical and Biophysical Research Communications, 423(4), 750-756 (2012)
Statistical genetic analysis of serological measures of common, chronic infections in Alaska Native participants in the GOCADAN study.
Rubicz R
Genetic Epidemiology, 37(7), 751-757 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200383-200UL4061837795503