Key Documents
SAB4200338
Anti-KLF5 antibody , Mouse monoclonal
clone KLF5-55, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-BTEB2, Monoclonal Anti-CKLF, Monoclonal Anti-IKLF, Monoclonal Anti-KLF5, Monoclonal Anti-Kruppel-like factor 5 (intestinal)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KLF5-55, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, chicken, human, hamster, canine, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using methanol/acetone fixed PC3 cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of PC3 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF5(688)
mouse ... Klf5(12224)
rat ... Klf5(84410)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane