ABN2192
Anti-Calbindin D-28K
from rabbit
Synonim(y):
Calbindin, Calbindin D28, D-28K, PCD-29, Spot 35 protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Calbindin D-28K in mouse kidney and human cerebellum tissue sections.
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calbindin D-28K in human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1