Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2701988
Sigma-Aldrich
Anti-KLF5 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
BTEB2, CKLF, IKLF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLF5(688)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 69 i 346 KLF5 (Uniprot ID#Q13887)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: rozcieńczenie zależne od testu, WB: 1:500-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko należące do podrodziny białek z palcem cynkowym (Kruppel-like factor). Ponieważ białko lokalizuje się w jądrze i wiąże element odpowiedzi naskórkowego czynnika wzrostu, uważa się, że jest czynnikiem transkrypcyjnym. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alejandro D Hofmann et al.
Pediatric surgery international, 30(12), 1191-1197 (2014-10-18)
The high morbidity and mortality in congenital diaphragmatic hernia (CDH) is attributed to pulmonary hypoplasia and persistent pulmonary hypertension (PH). PH is characterized by increased pulmonary artery smooth muscle cell (SMC) proliferation, suppressed apoptosis as well as endothelial dysfunction. Krüppel-like