Kluczowe dokumenty
SAB4200274
Anti-EIF2C2/Ago2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-I2C2, Argonaute-2, Anti-PAZ Piwi domain protein, Anti-Slicer protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human EIF2C2/Ago2
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2C2(27161)
mouse ... Eif2c2(239528)
rat ... Eif2c2(59117)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)