Merck
SAB4200117
Sigma-Aldrich
Anti-Coronin-1C (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CORO1C, Anti-Coronin-1C (C-terminal region), Anti-Coronin-3 (mouse), Anti-HCRNN4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using A431 cell extract
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Koronina-1C (znana również jako CORO1C, Coronin-3, HCRNN4) należy do rodziny koronin białek zawierających 40 powtórzeń kwasu tryptofanowo-asparaginowego (WD). Coronin-1C ulega wszechobecnej ekspresji i kolokalizuje się z F-aktyną. W fibroblastach CORO1C jest zlokalizowana zarówno w cytozolu, jak i w cytoszkielecie podbłonowym, zwłaszcza w lamellipodiach i marszczeniach błony.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Koronina-1C (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Koroniny wydają się funkcjonować głównie w połączeniu z cytoszkieletem błonowym poprzez interakcję z F-aktyną i kompleksem białek związanych z aktyną (Arp2/3). Lokalizują się w obszarach podbłonowych i regulują ruchliwość komórek oraz rearanżację cytoszkieletu. Ważne w cytokinezie, ruchliwości komórek, endocytozie, wzroście aksonów, gojeniu ran i przekazywaniu sygnałów poprzez zmianę dynamiki aktyny. Koronina-1C ulega obfitej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) podczas embriogenezy i pierwszych stadiów postnatalnych oraz w pierwotnych oligodendrocytach.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oligomerization, F-actin interaction, and membrane association of the ubiquitous mammalian coronin 3 are mediated by its carboxyl terminus
Spoerl Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(50), 48858-48867 (2002)
Coronin proteins as multifunctional regulators of the cytoskeleton and membrane trafficking
Rybakin V and Clemen CS
Bioessays, 27(6), 625-632 (2005)
Coronin 3 involvement in F-actin-dependent processes at the cell cortex
Rosentreter A, et al.
Experimental Cell Research, 313(5), 878-895 (2007)
Isolation and chromosomal assignment of a novel human gene, CORO1C, homologous to coronin-like actin-binding proteins
Iizaka M, et al.
Cytogenetic and genome research, 88(3-4), 221-224 (2000)
Coronin 3 and its role in murine brain morphogenesis
Hasse A, et al.
The European Journal of Neuroscience, 21(5), 1155-1168 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200117-25UL4061837724978
SAB4200117-200UL4061837724961