ZRB2073
Anti-α Tubulin Antibody, clone 2F2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Alpha-tubulin 3E, Tubulin alpha-3E chain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F2, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, monkey, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TUBA3E(112714)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Tubulin in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Tubulin in lysate from A431 cells and 1:1,000 dilution in lysates from C6, NIH3T3, and COS-7 cells..
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Tubullin peptide with a KD of 1.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Tubulin in one million Hela and A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tubulin in A431, HeLa, HUVEC, and NIH3T3 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tubulin in Human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)