MAB1864-I
Anti-alpha-Tubulin Antibody, tyrosinated, clone YL1/2
clone YL 1/2, from rat
Synonim(y):
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, alpha-Tubulin, tyrosinated
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
YL 1/2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
yeast, porcine, rat, chicken, bovine, human, mouse
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1A(7846)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunocytochemistry Analysis: 4.0 µg/mL from a representative lot detected tyrosinated alpha-tubulin in A431, HeLa and HUVEC cells.
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots detected phenylalaninated alpha-tubulin immunoreactivity in yeast and tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in HEK293 cells (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582; Bandyopadhyay, B., et al. (2007). J Biol Chem. 282(22):16454-16464).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected microtubules tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in mid-streak level section of Hamburger-Hamilton stage 4 (HH4) chick embryos (Nakaya, Y., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(7):765-775).
Electron Microscopy Analysis: Representative lots detected microtubules phenylalaninated alpha-tubulin immunoreactivity using crude yeast nuclear envelope preparations and microtubules tyrosinated alpha-tubulin immunoreactivity in NIH/3T3 cells (Wehland, J., and Willingham, M.C. (1983). J Cell Biol. 97(5 Pt 1):1476-1490; Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
ELISA Analysis: The antigenicity of clone YL1/2 was determined by competitive ELISA using pig brain-derived tubulin against alpha-tubulin peptides with or without Tyr/Phe at the C-terminal end (Wehland, J., et al. (1984). EMBO J. 3(6):1295-1300).
Radioimmunoassay Analysis: The immunoreactivity of clone YL1/2 toward chick brain tubulin and yeast tubulin was determined by radioimmunoassays (Kilmartin J.V., et al. (1982). J Cell Biol. 93(3):576-582).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected tyrosinated alpha-tubulin in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1