Merck
SAB4200776
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
mouse monoclonal, TUB-1A2
Synonim(y):
Łańcuch alfa-1 tubuliny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-tubulina, tyrozyna, mysie przeciwciało monoklonalne, clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TUB-1A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~55 kDa
reaktywność gatunkowa
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG3
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1A(7846)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Tubulin, Tyrosine, Mouse monoclonal (mysi izotyp IgG3) pochodzi z hybrydomy TUB-1A2, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i mysich splenocytów. Tubulina jest wewnątrzkomórkową cylindryczną strukturą nitkowatą i występuje w komórkach eukariotycznych. Składa się z trzech izoform: α-, β- i γ-tubuliny. Tubulina jest heterodimerem podjednostek α- i β-tubuliny.
Specyficzność
Przeciwciało anty-Tubulin, Tyrosine, Mouse monoclonal specyficznie rozpoznaje C-końcową tyrozynę białka Tubuliny. Przeciwciało nie reaguje z komórkami, które zostały poddane działaniu karboksypeptydazy trzustkowej A w warunkach, które usuwają tylko C-końcową tyrozynę. Monoclonal Anti-Tubulin, Tyrosine rozpoznaje tubulinę pochodzącą od ludzi, myszy, kurczaków, bydła, szczurów, chomików, psów, małp, świń, arabidopsis, tytoniu, drożdży, Xenopus, owadów, galaretki grzebieniowej, gąbki i robaków.
Immunogen
syntetyczny peptyd zawierający końcowe aminokwasy karboksylowe świńskiej a-tubuliny
Zastosowanie
Przeciwciało anty-tubulina, tyrozyna, mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Tubulina jest głównym budulcem mikrotubul, które są niezbędne dla elementów strukturalnych i ruchowych w mitozie, transporcie wewnątrzkomórkowym, ruchu wici i cytoszkielecie. Jest również zaangażowana w układ nerwowy. Tubulina jest związana z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Mutacje w dimerach αβ i γ-tubuliny są związane z wadami rozwojowymi i zaburzeniami poznawczymi.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Boucher et al.
Biochemistry, 33(41), 12471-12477 (1994-10-18)
The multiple functions of microtubules are mediated by various structural and motor microtubule-associated proteins (MAPs). To harmonize these functions in different places of a single cell, the key problem is to regulate the interactions of these proteins with microtubules. The
Soumyananda Chakraborti et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 73(10), 521-550 (2016-10-19)
Across different cell types and tissues, microtubules are assembled from highly conserved dimers of α- and β-tubulin. Despite their highly similar structures, microtubules have functional heterogeneity, generated either by the expression of different tubulin genes, encoding distinct isotypes, or by
Jennetta W Hammond et al.
Current opinion in cell biology, 20(1), 71-76 (2008-01-30)
All microtubules are built from a basic alpha/beta-tubulin building block, yet subpopulations of microtubules can be differentially marked by a number of post-translational modifications. These modifications, conserved throughout evolution, are thought to act individually or in combination to control specific
T H MacRae
European journal of biochemistry, 244(2), 265-278 (1997-03-01)
This review describes the enzymes responsible for the post-translational modifications of tubulin, including detyrosination/tyrosination, acetylation/deacetylation, phosphorylation, polyglutamylation, polyglycylation and the generation of non-tyrosinatable alpha-tubulin. Tubulin tyrosine-ligase, which reattaches tyrosine to detyrosinated tubulin, has been extensively characterized and its gene sequenced.
Tubulin: Structure, Functions and Roles in Disease
Binarova P and Tuszynski J
Cells, 10(3), 194-204 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200776-100UL4061833265314