MAB3408
Anti-Tubulin Antibody, beta, clone KMX-1
clone KMX-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KMX-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A 1-2 μg/mL concentration of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Western blot:
0.05-0.5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected TUBULIN (BETA) on 10 μg of A431 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa Cell lysate
A431 Cell lysate
MCF7 Cell lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2