Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4200068
Sigma-Aldrich
Anti-PSPC1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1.2-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSPC1(55269)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko Paraspeckle 1 (PSP1/ PSPC1) ma dwie izoformy, α i β. PSPC1 należy do rodziny białek Drosophila melanogaster behavior, human splicing (DBHS).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PSPC1 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w kilku technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu (~59 kDa) i immunofluorescencji. Zostało również wykorzystane w eksperymencie immunoprecypitacji RNA (RIP).
Działania biochem./fizjol.
Białko Paraspeckle 1 (PSP1/ PSPC1) bierze udział w regulacji receptorów jądrowych, takich jak receptor progesteronu i receptor tarczycy, a także w wielu procesach, takich jak transkrypcja, splicing i metabolizm RNA. Działa jako marker dla paraspeckles, które są ciałami rybonukleoproteinowymi znajdującymi się w przestrzeni międzychromatynowej jąder komórkowych ssaków, które często znajdują się w sąsiedztwie plamek splicingowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Circadian RNA expression elicited by 3?-UTR IRAlu-paraspeckle associated elements
Torres M, et al.
eLife, 5(9), e14837-e14837 (2016)
The DBHS proteins SFPQ, NONO and PSPC1: a multipurpose molecular scaffold
Knott GJ, et al.
Nucleic Acids Research, 44(9), 3989-4004 (2016)
P54nrb forms a heterodimer with PSP1 that localizes to paraspeckles in an RNA-dependent manner
Fox AH, et al.
Molecular Biology of the Cell, 16(11), 5304-5315 (2005)
Manon Torres et al.
eLife, 5 (2016-07-22)
Paraspeckles are nuclear bodies form around the long non-coding RNA, Neat1, and RNA-binding proteins. While their role is not fully understood, they are believed to control gene expression at a post-transcriptional level by means of the nuclear retention of mRNA
Luisa Gabriel et al.
Journal of cell science, 134(10) (2021-05-27)
Zα domains recognize the left-handed helical Z conformation of double-stranded nucleic acids. They are found in proteins involved in the nucleic acid sensory pathway of the vertebrate innate immune system and host evasion by viral pathogens. Previously, it has been