Kluczowe dokumenty
HPA017885
Sigma-Aldrich
Anti-GPR179 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CSNB1E, Anty-GPR158L1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LNMLLQANDIRESSVEEDVEWYQALVRSVAEGDPRVYRALLTFNPPPGASHLQLALQATRTGEETILQDLSGNWVQEENPPGDLDTPALKKRVLTNDLGSLGSPKWPQADGYVGDTQQVRLSPPFLECQEGRLRPGWLITLSATF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR179(440435)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G 179 (GPR179) to sierocy receptor białka G o długości 2367 aminokwasów. Ulega ekspresji u wszystkich kręgowców i jest częścią receptora glutaminianu lub białek GPCR klasy C. GPR179 zawiera region amino-końcowy z wiążącą wapń domeną podobną do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), region karboksy-końcowy z krótkim motywem i siedem regionów domeny transbłonowej. Gen kodujący białko znajduje się na chromosomie 17.
Immunogen
Probable G-protein coupled receptor 179 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GPR179 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. Anti-GPR179 antibody produced in rabbit has been used for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 179 (GPR179) pełni funkcję depolaryzującą komórki dwubiegunowe (DBC). Bierze udział w szlaku transdukcji sygnału DBC dla prawidłowego widzenia pręcików w oku. Mutacje w genie kodującym GPR179 zostały powiązane z autosomalnie recesywną wrodzoną stacjonarną ślepotą nocną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73311
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabelle Audo et al.
American journal of human genetics, 90(2), 321-330 (2012-02-14)
Congenital stationary night blindness (CSNB) is a heterogeneous retinal disorder characterized by visual impairment under low light conditions. This disorder is due to a signal transmission defect from rod photoreceptors to adjacent bipolar cells in the retina. Two forms can
Elise Orhan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(13), 8041-8050 (2013-11-14)
Mutations in GPR179, which encodes the G protein-coupled receptor 179, lead to autosomal recessive complete (c) congenital stationary night blindness (CSNB), which is characterized by an ON-bipolar retinal cell dysfunction. This study further defined the exact site of Gpr179 expression
Neal S Peachey et al.
American journal of human genetics, 90(2), 331-339 (2012-02-14)
Complete congenital stationary night blindness (cCSNB) is a clinically and genetically heterogeneous group of retinal disorders characterized by nonprogressive impairment of night vision, absence of the electroretinogram (ERG) b-wave, and variable degrees of involvement of other visual functions. We report