SAB3701437
Monoclonal Anti-HSP27 antibody produced in mouse
clone G3.1, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Heat shock 27 kDa protein antibody, Anti-Heat shock cognate protein 71-kDa antibody, Anti-HspB1 antibody, Anti-SRP27 antibody, Anti-Stress-responsive protein 27 antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
G3.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści