Kluczowe dokumenty
SAB2702475
Sigma-Aldrich
Anti-Gfap antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
cb345, etID36982.3, gfapl, wu:fb34h11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
zebrafish
metody:
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:3,000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51kDa
reaktywność gatunkowa
zebrafish
stężenie
2.07mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:3,000
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
zebrafish ... gfap(30646)
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish gfap.
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000, IHC-Wm: 1:100-1:500. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Purified by antigen-affinity chromatography
Postać fizyczna
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)