SAB2900701
Anti-KCNMA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BA205K10.1, BK channel, BKCA alpha, BKCA alpha subunit, BKTM, KCNMA1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, human, pig, Xenopus, zebrafish, monkey, hamster, bovine, mouse, chicken, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNMA1(3778)
Immunogen
Cechy i korzyści