Kluczowe dokumenty
MABF361
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD117 (c-kit) (mysz), PE, klon ACK2
clone ACK2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, SCFR, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ACK2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Kit(16590)
Opis ogólny
Przeciwciało ACK2 jest specyficzne dla CD117, zwanego również c-Kit, receptora cytokinowego 145 kDa ważnego w rozwoju hematopoetycznych komórek macierzystych, w oogenezie i dla funkcjonalnej aktywności komórek odpornościowych, takich jak NK i komórki tuczne. c-Kit wiąże się z ligandem znanym jako czynnik komórek macierzystych (SCF) lub alternatywnie jako czynnik wzrostu komórek tucznych. Wiązanie ligandu promuje aktywację (dimeryzację) i późniejszą aktywność kinazy tyrozynowej receptora c-Kit i wyzwala kluczowe sygnały przeżycia, ekspansji i dojrzewania podczas rozwoju hematopoetycznych komórek progenitorowych. I odwrotnie, zrzucenie zewnątrzkomórkowej domeny receptora c-Kit indukuje inaktywację lub apoptozę w tych komórkach. Przeżyciowa aktywność sygnalizacyjna c-Kit nadaje receptorowi atrybut protoonkogenny, ponieważ nadekspresja lub mutacje tego białka są związane z rozwojem nowotworu. Przeciwciało ACK2 jest szeroko stosowane jako marker do identyfikacji progenitorów hematopoetycznych oraz do neutralizacji wiązania receptor-ligand in vitro i in vivo. Ponadto stwierdzono, że przeciwciało reaguje krzyżowo ze szczurzym c-Kit i jest szeroko publikowane do stosowania u tego gatunku.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD117 (c-kit) (mysie), PE, klon ACK2 zatwierdzone do stosowania w IHC, ICC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD117 (c-kit).
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD117 (c-kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.