Kluczowe dokumenty
SAB3701059
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG IgA IgM (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobuliny (Igs) lub przeciwciała to cząsteczki w kształcie litery Y, które są wydzielaną formą receptora komórek B. Igs składają się z dwóch ciężkich i dwóch lekkich łańcuchów. Immunoglobulina posiada zmienne (V) domeny, które wiążą się z antygenami i stałe (C) domeny, które wiążą się z cząsteczkami efektorowymi. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Pepsyna rozszczepia karboksy-końcową stronę wiązań dwusiarczkowych w ogólnym regionie przeciwciała, co powoduje powstanie fragmentu F(ab')2. W tym fragmencie połączone są dwa ramiona przeciwciała wiążące antygen. Istnieje pięć klas immunoglobulin - IgM, IgA, IgG, IgD i IgE, sklasyfikowanych na podstawie ich regionów C.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem antygenów mysich sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności, trawienia pepsyną i rozdziału chromatograficznego. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fosfatazie alkalicznej i surowicy koziej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-pepsynie, anty-koziej IgG F(c) lub białkom surowicy ludzkiej. Odczynnik ten jest odpowiedni do wykrywania wszystkich podklas mysich immunoglobulin i kombinacji łańcuchów.
Immunogen
Mysz IgG IgA i IgM cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and Function of Immunoglobulins
Harry W
The Journal of Allergy and Clinical Immunology (2010)
Janeway CA
Immunobiology (2001)