Kluczowe dokumenty
SAB3700644
Sigma-Aldrich
Anti-Rat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed-Fluorescein antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu szczurzych IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności, trawienia pepsyną i rozdziału chromatograficznego. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fluoresceinie, anty-surowicy osła, IgG szczura i surowicy szczura. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-pepsynie, anty-osłu IgG F(c) lub białkom surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika, konia, człowieka, myszy, królika i owcy.
Immunogen
Szczurza IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Dostarczany w 0,02 M fosforanie potasu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2
Rekonstytucja
Rozpuścić w 500 μl wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)