Kluczowe dokumenty
SAB3700151
Sigma-Aldrich
Anti-Horse IgG (Fc specific)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
FITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
horse
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. An immunoglobulin has two heavy chains and two light chains, connected by disulfide bond. It mainly helps in immune defense. It is a glycoprotein and a major class of immunoglobulin. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III. Horse IgG has different subclasses, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG1 and IgG(T). Compared to other IgG molecules, IgG(T) has more carbohydrate content. In healthy individuals, total IgG is dispersed equally between circulating plasma and interstitial fluids.
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Horse IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Fluorescein, Anti-Rabbit Serum, Horse IgG, Horse IgG F(c) and Horse Serum. No reaction was observed against Horse IgG F(ab′)2.
Immunogen
Horse IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in Immunology (1964)
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)