Kluczowe dokumenty
SAB3501232
Sigma-Aldrich
Anti-gp120 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human immunodeficiency virus 1
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human immunodeficiency virus 1 ... env(155971)
Opis ogólny
Przeciwciało gp120: Wnikanie ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 (HIV-1) do komórek docelowych jest kierowane przez glikoproteiny otoczki (Env), które są obecne na powierzchni wirionu HIV-1 lub zakażonych komórek w postaci trimerów składających się z kompleksów gp120/gp41. Podjednostka powierzchniowa, gp120, inicjuje proces wnikania poprzez sekwencyjne oddziaływanie z receptorem CD4 i ko-receptorem CCR5 lub CXCR4, indukując w ten sposób zmianę konformacyjną, która umożliwia podjednostce transmembranowej (TM) gp41 pośredniczenie w fuzji między błoną wirusową a błoną komórki docelowej. Rozszczepienie Env na jego składniki gp120 i gp41 jest niezbędne do aktywacji jego aktywności fuzogennej.
Immunogen
Przeciwciało gp120 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi reprezentującemu główną sekwencję konsensusową HIV-1 w pobliżu N-końcowego regionu pętli V1/V2. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 80-130 gp120.
Zastosowanie
Przeciwciało Gp120 może być stosowane do wykrywania gp120 metodą Western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)