Kluczowe dokumenty
SAB2102220
Sigma-Aldrich
Anti-SLC5A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NIS, Anti-Solute carrier family 5 (sodium iodide symporter), member 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC5A5(6528)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC5A5
Działania biochem./fizjol.
Symporter sodowo-jodkowy (NIS lub SLC5A5) jest kluczowym białkiem błony plazmatycznej, które pośredniczy w aktywnym wychwycie I- w tarczycy, piersi w okresie laktacji i innych tkankach o stechiometrii elektrogenicznej 2 Na+ na I-. W tarczycy, wychwyt I-za pośrednictwem NIS jest pierwszym etapem biosyntezy hormonów tarczycy zawierających jod. Symporter sodowo-jodkowy (NIS lub SLC5A5) jest kluczowym białkiem błony plazmatycznej, które pośredniczy w aktywnym wychwycie I- w tarczycy, piersi w okresie laktacji i innych tkankach o stechiometrii elektrogenicznej 2 Na+ na I-. W tarczycy wychwyt I-, w którym pośredniczy NIS, jest pierwszym etapem biosyntezy hormonów tarczycy zawierających jod (Dohan i in., 2007 [PubMed 18077370]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PSEQTMRVLPSSAARCVALSVNASGLLDPALLPANDSSRAPSSGMDASRP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmood Y Bilal et al.
Frontiers in immunology, 8, 1573-1573 (2017-12-01)
Iodine is an essential element required for the function of all organ systems. Although the importance of iodine in thyroid hormone synthesis and reproduction is well known, its direct effects on the immune system are elusive. Human leukocytes expressed mRNA
Theo S Plantinga et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(7), E1368-E1375 (2014-04-10)
Redifferentiation of thyroid carcinoma cells has the potential to increase the efficacy of radioactive iodine therapy in treatment-refractory, nonmedullary thyroid carcinoma (TC), leading to an improved disease outcome. Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a key regulator of cell fate