SAB3501036
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 116 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ULK1(8408)
Immunogen
Cechy i korzyści