Kluczowe dokumenty
SAB3500497
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT6 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin-6, Anti-SIR2L6, Anti-Sirtuin 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT6(51548)
Immunogen
SIRT6 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SIRT6.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500497.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dafne M Silberman et al.
PloS one, 9(6), e98831-e98831 (2014-06-05)
The retina is one of the major energy consuming tissues within the body. In this context, synaptic transmission between light-excited rod and cone photoreceptors and downstream ON-bipolar neurons is a highly demanding energy consuming process. Sirtuin 6 (SIRT6), a NAD-dependent