Kluczowe dokumenty
SAB3500458
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AP162, Anti-B2, Anti-OPTB6, Anti-Pleckstrin homolog domain containing family M member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLEKHM1(9842)
Opis ogólny
Gen PLEKHM1 (pleckstrin homology and RUN domain containing M1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.31. Kodowane białko ulega szerokiej ekspresji. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i późnych przedziałach endosomalnych/lizosomalnych. PLEKHM1 posiada domenę RH (rubicon homologous), dwie domeny PH (pleckstrin homology) i region LIR (LC3 interaction region).
Immunogen
Przeciwciało PLEKHM1 zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego PLEKHM1.
Działania biochem./fizjol.
PLEKHM1 (pleckstrin homology and RUN domain containing M1) jest zaangażowany w końcowe etapy szlaków endocytarnych i autofagii. Tutaj oddziałuje z RAB7 (członek rodziny onkogenów RAS), kompleksem HOPS (homotypic fusion and vacuole protein sorting) i białkami ATG8 (autophagy-related protein 8). Odgrywa ważną rolę w fuzji autofagosomów z lizosomami oraz dojrzewaniu endosomów i autofagosomów. PLEKHM1 uczestniczy również w funkcji osteoklastów i resorpcji kości. W obecności Salmonella enterica Typhimurium, kompleks PLEKHM1-RAB7-HOPS celuje w białko efektorowe Salmonella SifA(Salmonella-induced filament protein A) i kontroluje wakuole składające się z Salmonella.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500458.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simone de Jong et al.
BMC genomics, 13, 458-458 (2012-09-07)
Chromosome 17q21.31 contains a common inversion polymorphism of approximately 900 kb in populations with European ancestry. Two divergent MAPT haplotypes, H1 and H2 are described with distinct linkage disequilibrium patterns across the region reflecting the inversion status at this locus. The
David G McEwan et al.
Molecular cell, 57(1), 39-54 (2014-12-17)
The lysosome is the final destination for degradation of endocytic cargo, plasma membrane constituents, and intracellular components sequestered by macroautophagy. Fusion of endosomes and autophagosomes with the lysosome depends on the GTPase Rab7 and the homotypic fusion and protein sorting
Liesbeth Van Wesenbeeck et al.
The Journal of clinical investigation, 117(4), 919-930 (2007-04-04)
This study illustrates that Plekhm1 is an essential protein for bone resorption, as loss-of-function mutations were found to underlie the osteopetrotic phenotype of the incisors absent rat as well as an intermediate type of human osteopetrosis. Electron and confocal microscopic
David G McEwan et al.
Autophagy, 11(4), 720-722 (2015-04-24)
The endosomal system and autophagy are 2 intertwined pathways that share a number of common protein factors as well as a final destination, the lysosome. Identification of adaptor platforms that can link both pathways are of particular importance, as they
Kazuharu Ienaga et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 34(3), 195-200 (2014-03-20)
A creatinine metabolite, 5-hydroxy-1-methylhydantoin (HMH: NZ-419), a hydroxyl radical scavenger, has previously been shown to confer renoprotection by inhibiting the progression of chronic kidney disease in rats. In the current study, we demonstrate that HMH modulates the effects of glucose
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500458-0.05MG4061832169545
SAB3500458-100UG4061832496221