CMTI-1
Embrionalna linia komórek macierzystych EmbryoMax - szczep 129/SVEV, pasaż 11
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Polecane produkty
opis
Cell line type: Embryonic Stem Cells
Mouse Embryonic Stem Cells
metody
cell culture | stem cell: suitable
Opis ogólny
Linie embrionalnych komórek macierzystych pochodzące od myszy 129/SVEV wyselekcjonowanych pod kątem wysokiej skuteczności celowania i sprawdzonej transmisji linii zarodkowej. Komórki są dostarczane w liczbie 2,5 x106 komórek ES na fiolkę (około 2,5 podwojenia populacji na pasaż, dostarczane w stanie zamrożonym w suchym lodzie) i są dostarczane w 11. pasażu.
Opakowanie
2,5x106 ea
Przechowywanie i stabilność
Umieścić fiolki w fazie parowej ciekłego azotu natychmiast po ich otrzymaniu, aż do momentu, gdy będzie można przystąpić do podhodowli.