Kluczowe dokumenty
24530C
EX-CELL® EBx™ GRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
EX-CELL® EBx™ Serum-Free Media
About This Item
Polecane produkty
opis
Animal-component free
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Poziom jakości
Formularz
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
2-8°C
Ilość
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)