Merck
24531C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-I Serum-Free Medium for Embryonic Stem Cells
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
opis
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
Poziom jakości
Formularz
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
2-8°C
Ilość
Formulated to contain 20.7 grams of powder per liter of medium.
Informacje prawne
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)