Kluczowe dokumenty
SAB3500381
Sigma-Aldrich
Anti-XBP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Tax-responsive element binding protein 5, Anti-X box binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XBP1(7494)
Immunogen
XBP-1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human XBP-1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500381.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junhua Wu et al.
Journal of leukocyte biology, 107(4), 589-596 (2019-12-13)
High-fat diet (HFD) induced hepatic endoplasmic reticulum (ER) stress drives insulin resistance (IR) and steatosis. NK cells in adipose tissue play an important role in the pathogenesis of IR in obesity. Whether NK cells in the liver can induce hepatic
Qian Xu et al.
International journal of molecular medicine, 38(1), 275-282 (2016-05-26)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common liver diseases worldwide and there is an urgent need to identify effective pharmacological strategies to treat NAFLD. For this purpose, in the present study, we examined the the possible molecular