SAB2900882
Anti-NLRC5 (N-terminus) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CLR16.1, NLRC5, NOD-like receptor C5, NOD27, NOD4, Protein NLRC5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLRC5(84166)
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2