Kluczowe dokumenty
SAB2900690
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATRC2, CAT-2, CAT2, HCAT2, SLC7A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunohistochemistry: 15 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 15 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC7A2(6542)
Immunogen
Synthetic 12 amino acid peptide from C-Terminus of human SLC7A2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan (100%); Gibbon (92%); Monkey, Marmoset, Opossum, Turkey (83%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)