Key Documents
SAB2900628
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
A2b receptor, ADORA2, ADORA2B, Adenosine A2b receptor, Adenosine a2b, Adenosine receptor A2b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 10 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA2B(136)
Immunogen
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human Adenosine A2b Receptor. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%); Monkey, Marmoset, Horse (94%); Rabbit (88%); Dog (81%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml