Kluczowe dokumenty
SAB2900217
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA4 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
cd49d, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit precursor, integrin alpha-iv, vla-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
pig, human, rabbit, rat, hamster, bat, dog, monkey, mouse
citations:
metody:
immunohistochemistry: 2,5-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, rabbit, rat, hamster, bat, dog, monkey, mouse
metody
immunohistochemistry: 2,5-5 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human ITGA4 / Integrin Alpha 4. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Mouse, Rat, Dog, Bat, Hamster, Panda, Rabbit, Pig (100%); Bovine, Elephant, Horse, Opossum, Platypus (94%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)