Kluczowe dokumenty
SAB4200416
Anti-Tensin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone TN-17, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-TEM6, Monoclonal Anti-TENS1, Monoclonal Anti-TNS3, Monoclonal Anti-Tensin 3 antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TN-17, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using PC3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extracts of SW-620 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS3(64759)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200416-200UL | 4061837725425 |