Kluczowe dokumenty
SAB2702381
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-C/EBPbeta
clone 21A1, affinity isolated antibody
Synonim(y):
C/EBP-beta, IL6DBP, NF-IL6, TCF5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
21A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45-48.kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPB(1051)
Immunogen
Immunogen użyty do wytworzenia tego przeciwciała odpowiada C/EBP beta
Zastosowanie
Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny zostać określone przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
NF-IL6 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych CAAT/enhancer-binding protein (C/EBP). Wykazano, że bezpośrednio oddziałuje z białkiem retinoblastoma (RB).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczone powinowactwem do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, pH 7,4, niezawierająca konserwantów
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)