Kluczowe dokumenty
SAB4600079
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
CF 568 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
chicken
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 562 nm; λem 583 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina Y jest jednym z przeciwciał wytwarzanych u ptaków. Jest ona ogólnie spokrewniona z IgG ssaków. Jednak IgY ma inne właściwości w porównaniu do IgG ssaków, na przykład IgY nie wiąże się z dopełniaczami ssaków ani czynnikiem reumatoidalnym, które są obecne w surowicy ssaków, a przeciwciała przeciw IgG ssaków, które często reagują krzyżowo z IgG różnych gatunków ssaków, wykazują niską reaktywność krzyżową z IgY. Te cechy IgY są korzystne, gdy jest ona stosowana jako odczynnik biochemiczny/kliniczny. Immunoglobulina Y obecna w surowicy krwi kurczaka ma zdolność przenikania przez nabłonek pęcherzykowy jajnika i agregacji w żółtku podczas oogenezy. Strukturalnie IgY i IgG ssaków różnią się łańcuchem ciężkim o masie cząsteczkowej odpowiednio 68 000 i 50 000. IgG ssaków ma nieco wyższą stabilność w porównaniu do IgY.
Specyficzność
Wiąże wszystkie kurze IgY (minimalna reakcja krzyżowa z białkami bydła, kozy, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika, szczura i owcy).
Immunogen
IgY kurczaka (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular stability of chicken and rabbit immunoglobulin G
Shimizu M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 270-274 (1992)
Immunoglobulins of the non-galliform birds: antibody expression and repertoire in the duck.
Lundqvist ML
Developmental and Comparative Immunology, 30, 93-100 (2006)
Yazhou Li et al.
Journal of neurochemistry, 159(5), 867-886 (2021-09-28)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is best known for its insulinotropic action following food intake. Its metabolite, GLP-1 (9-36), was assumed biologically inactive because of low GLP-1 receptor (GLP-1R) affinity and non-insulinotropic properties; however, recent studies contradict this assumption. Increased use of