SAB2702214
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1433, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1433, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27kDa
stężenie
0.98mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)