AB356482
Anti-mCherry
from rabbit
Synonim(y):
Przeciwciało anty-mCherry
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected mCherry in HEK293 cells transfected with pFin-EF1-mCherry vector. (Courtesy of Dr Gerry Shaw).
Secondary & Control Antibodies
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mCherry in 10 µg lysate from HEK293 cells transfected with pFin-EF1-mCherry vector.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2