SAB2702286
Monoclonal Anti-mCherry antibody produced in mouse
clone GT235, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT235, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Zastosowanie