Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0000174M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AFP antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FETA, Anti-HPAFP, Anti-alpha-fetoprotein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFP(174)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje alfa-fetoproteinę, główne białko osocza wytwarzane przez woreczek żółtkowy i wątrobę podczas życia płodowego. Ekspresja alfa-fetoproteiny u dorosłych jest często związana z wątrobiakiem lub potworniakiem. Jednak dziedziczna trwałość alfa-fetoproteiny może również występować u osób bez oczywistej patologii. Uważa się, że białko to jest płodowym odpowiednikiem albuminy surowicy, a geny alfa-fetoproteiny i albuminy występują w tandemie w tej samej orientacji transkrypcyjnej na chromosomie 4. Alfa-fetoproteina występuje w postaci monomerycznej, dimerycznej i trimerycznej oraz wiąże miedź, nikiel, kwasy tłuszczowe i bilirubinę. Poziom alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym jest wykorzystywany do pomiaru utraty białka przez nerki w badaniach przesiewowych w kierunku rozszczepu kręgosłupa i bezmózgowia. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AFP (AAH27881, 500 a.a. ~ 609 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CCTSSYANRRPCFSSLVVDETYVPPAFSDDKFIFHKDLCQAQGVALQTMKQEFLINLVKQKPQITEEQLEAVIADFSGLLEKCCQGQEQEVCFAEEGQKLISKTRAALGV
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-AFP produkowane u myszy zostało użyte w immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Alfa-fetoproteina kodowana przez gen AFP jest zaangażowana w regulację kwasów tłuszczowych zarówno w płodowych, jak i proliferujących dorosłych komórkach wątroby. Jej ekspresja jest zwiększona w ostrych urazach wątroby, co wskazuje na aktywną regenerację wątroby. Jest ona związana z chorobą stłuszczeniową wątroby (FLD), chorobą, która może prowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Służy jako marker nowotworowy dla HCC (raka wątrobowokomórkowego).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Generation of iPSC lines from primary human amniotic fluid cells.
Drews K
Stem Cell Research, 15, 712-714 (2015)
Björn Lichtner et al.
Stem cell research, 15(3), 697-699 (2016-03-19)
Primary human chorionic villi (CV) cells were used to generate the iPSC line by retroviral transduction of the four Yamanaka-factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotency was confirmed both in vivo and in vitro. The transcriptomes of the CV-derived iPSC
Victoria Cerrada et al.
Stem cell research, 40, 101566-101566 (2019-09-12)
Human iPSC line, IISHDOi006-A, was obtained from fibroblasts of a patient with Dominant Optic Atrophy (DOA) carrying a heterozygous mutation in the gene ACO2: c.1999G>A; p.Glu667Lys. Reprogramming factors Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc were delivered using a non-integrative methodology that
Anika Neureiter et al.
Stem cell research, 33, 20-24 (2018-10-09)
Angelman syndrome (AS) is a neurodevelopmental disorder with leading symptoms of happy demeanor, intellectual disability, ataxia and seizures. AS can be caused by genetic and epigenetic aberrations, resulting in the absence of functional UBE3A protein in the brain. UBE3A is
Alessandro Prigione et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(2), 364-376 (2013-10-15)
Reprogramming somatic cells to a pluripotent state drastically reconfigures the cellular anabolic requirements, thus potentially inducing cancer-like metabolic transformation. Accordingly, we and others previously showed that somatic mitochondria and bioenergetics are extensively remodeled upon derivation of induced pluripotent stem cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0000174M1-100UG4061832741703