Kluczowe dokumenty
SAB4200746
Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody, Mouse monoclonal
clone C3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-AFP, Anti-Alpha-1-fetoprotein, Anti-Alpha-fetoglobulin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~74 kDa
reaktywność gatunkowa
human, canine, porcine
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFP(174)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)