Kluczowe dokumenty
SAB4200854
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FAT10, mysie monoklonalne
clone FAT10-7, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
FAT10-7, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole lysate of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Białko podobne do ubikwityny FAT10, znane również jako ubikwityna D (UBD) lub ludzki antygen leukocytarny (HLA) -F sąsiadujący transkrypt 10 (FAT10), jest członkiem białek modyfikujących podobnych do ubikwityny (UBL). Istnieje ponad 12 zidentyfikowanych białek UBL, w tym FAT10, SUMOs, NEDD8, ISG15, UFM1, URM1, ATG12, ATG8, FUB1 i HUB1.2 W podobny sposób jak ubikwityna, wszystkie białka UBL mogą być kowalencyjnie przyłączane do białek docelowych poprzez kaskadę enzymatyczną E1-E2-E3 i mają podobną strukturę i funkcję. UBLylacja jest główną modyfikacją potranslacyjną, która w wielu przypadkach prowadzi do degradacji białka w proteasomie 26S.2
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-FAT10 specyficznie rozpoznaje FAT10 pochodzenia ludzkiego i mysiego.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu i immunoprecypitacji. Wykrywanie pasma FAT10 metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
FAT10 jest unikalnym UBL zawierającym C-końcowy motyw GG dostępny do aktywacji i koniugacji. Motyw ten odróżnia FAT10 od ubikwityny i innych UBL, które muszą zostać odcięte od białek prekursorowych. Ponadto, w przeciwieństwie do ubikwityny, która wymaga łańcucha poli-ubikwityny, FAT10 może wiązać proteasom 26S jako monomer, aby pośredniczyć w degradacji proteasomalnej.2-3 W normalnych warunkach FAT10 ma krótki okres półtrwania, jego ekspresja jest tłumiona przez p534 i jest ograniczona do tkanek układu odpornościowego, takich jak grasica, węzły chłonne i śledziona. Cytokiny zapalne, takie jak IFNγ i TNFα oraz sygnalizacja STAT3 i NF-κB mogą również indukować ekspresję FAT10 w innych tkankach.2-3,5 Ekspresja FAT10 jest również regulowana w górę i może być zwiększona nawet 100-krotnie w wielu typach nowotworów, w tym w raku wątroby i jelita grubego HCC, raku jelita grubego, jajnika i macicy, potrójnie ujemnym raku piersi, raku pęcherza moczowego, raku żołądka, glejaku, przewodowym raku trzustki, gruczolakoraku i kostniakomięsaku.2,5-6
FATylacja odgrywa ważną rolę w wielu procesach komórkowych, od utrzymania komórek po naprawę DNA. Zrozumienie mechanizmu FAT10 i znalezienie jego dalszych substratów jest ważne dla ujawnienia jego potencjalnej roli w nowotworzeniu wywołanym stanem zapalnym.1-7
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annette Aichem et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 79, 451-461 (2016-07-10)
During the last years it has emerged that the ubiquitin-like modifier FAT10 is directly involved in cancer development. FAT10 expression is highly up-regulated by pro-inflammatory cytokines IFN-γ and TNF-α in all cell types and tissues and it was also found
Zhifeng Wang et al.
Mutation research, 803-805, 56-75 (2017-07-25)
Genomic DNA is damaged at an extremely high frequency by both endogenous and environmental factors. An improper response to DNA damage can lead to genome instability, accelerate the aging process and ultimately cause various human diseases, including cancers and neurodegenerative
Ling Leng et al.
Journal of proteome research, 13(1), 268-276 (2013-07-19)
The ubiquitin-like protein FAT10 (HLA-F adjacent transcript 10) is uniquely expressed in mammals. The fat10 gene is encoded in the MHC class I locus in the human genome and is related to some specific processes, such as apoptosis, immune response
S Lukasiak et al.
Oncogene, 27(46), 6068-6074 (2008-06-25)
The mRNA of the ubiquitin-like modifier FAT10 has been reported to be overexpressed in 90% of hepatocellular carcinoma (HCC) and in over 80% of colon, ovary and uterus carcinomas. Elevated FAT10 expression in malignancies was attributed to transcriptional upregulation upon
D W Zhang et al.
Oncogene, 25(16), 2318-2327 (2006-02-28)
FAT10 is a member of the ubiquitin-like modifier family of proteins and has been implicated to play important roles in antigen presentation, cytokine response, apoptosis and mitosis. We have recently demonstrated the upregulation of FAT10 gene expression in 90% of