Kluczowe dokumenty
SAB2702170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPX7 antibody produced in mouse
Synonim(y):
GPX6, GPx-7, GSHPx-7, NPGPx
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2704
monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPX7(2882)
Immunogen
Human NPGPx
Zastosowanie
Recommended Starting Dilutions:
For IHC-P: Use at a dilution of 1:200-1:500
For WB: Use at a dilution of 1:500-1:2000
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Działania biochem./fizjol.
Human GPX7 (also known as glutathione peroxidase 6) is believed to be a member of the glutathione peroxidase family of proteins. These proteins play important roles in cellular defense mechanisms against oxidative damage. This is a ccomplished by catalyzing the reduction of hydroperoxides and hydrogen peroxide through the reducing substrate, glutathione.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)